About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden
Diese Fittings werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 in einer ISO 9001-Anlage hergestellt; unter Verwendung eines ISO 13485-Qualitätssystems. Die vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen und enge Maßtoleranzen sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit. Alle Innenkegel können entweder mit Slip-Außen oder Luer-Lock-Außen Anschlüssen verwendet werden. Durch den Einsatz einer breiten Palette an Anschlussmaterialien können wir Anwendungen mit besonderer chemischer Kompatibilität unterstützen.
CrystalVu:
Sterilisation: Gammasterilisation, Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177,1520
Medizinisches Nylon:
Sterilisation: Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 178,3297
Natürliches Nylon:
Sterilisation: Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 177,1500
Natürliches Kynar:
Sterilisation: Gammasterilisation, Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: USP Klasse VI FDA 21 CFR 177.2510
Polypropylen:
Sterilisation: Gammasterilisation
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 178.3297
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):⁵⁄₃₂"
- Verbindungstyp:Anordnung Luer Stecker und Mutter
- Flow pattern:Gerade
- Bezeichnung:Anordnung rotierender Luer-Lock-Stecker und Mutter ⁵⁄₃₂" int.ø in crystalVu; 10 Packung
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Male Rotating Luer Lock
- Connection type (port 2):Barb
- No. of ports:2
- Regulatory approvals:FDA;USP
- VE:10
- Fitting material:CrystalVu