Masterflex® Reinraum 1“ Hygieneflansch x 1/2“ Schlauchnippel in PVDF
Catalog # MFLX40330-39
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Sorgen Sie mit sicheren Verbindungen zwischen Hygiene Tri-Clamp auf Schläuche für hygienische Bedingungen.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 7 gemäß exakten Toleranzen verpackt
- Kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen
Die hygienischen Adapter von Tri-Clamp auf Schlauchnippeladapter sind ideal zur Verwendung in der Biopharmazie-, Lebensmittel- und Getränke- sowie der Einweg-Industrie geeignet. Sie besitzen über ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und können mittels Gamma-Bestrahlung, EtO, ESL oder Autoklav sterilisiert werden. Die PVDF-Fittings halten höheren Temperaturen stand als die Polypropylen-Fittings. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):½"
- Verbindungstyp:Hygiene auf Schlauchnippel
- Flow pattern:Gerade
- Sanitary clamp size (Port 1):1½"
- Bezeichnung:Reinraumadapter 1“ Hygiene Tri-Clamp x 1/2“ Schlauchnippel in PVDF
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- No. of ports:2
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation:Gammasterilisation, EtO, Autoklav
- Flanschgröße:1"
- VE:10
- Fitting material:PVDF
- Sanitary gasket size:1½"
Frequently Bought Together