ContactUsLinkComponent
Masterflex® Reinraum 1“ Hygieneflansch x 1/4“ Schlauchnippel in CrystalVu
Masterflex® Reinraum 1“ Hygieneflansch x 1/4“ Schlauchnippel in CrystalVu
Catalog # MFLX40330-30
undefined
Masterflex® Reinraum 1“ Hygieneflansch x 1/4“ Schlauchnippel in CrystalVu
Catalog # MFLX40330-30
About this item
Sorgen Sie mit sicheren Verbindungen zwischen Hygiene Tri-Clamp auf Schläuche für hygienische Bedingungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 7 gemäß exakten Toleranzen verpackt
  • Kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen
Die hygienischen Adapter von Tri-Clamp auf Schlauchnippeladapter sind ideal zur Verwendung in der Biopharmazie-, Lebensmittel- und Getränke- sowie der Einweg-Industrie geeignet. Sie besitzen über ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und können mittels Gamma-Bestrahlung, EtO, ESL oder Autoklav sterilisiert werden. Die PVDF-Fittings halten höheren Temperaturen stand als die Polypropylen-Fittings. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    ¼"
  • Verbindungstyp:
    Hygiene auf Schlauchnippel
  • Flow pattern:
    Gerade
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    1½"
  • Bezeichnung:
    Reinraumadapter 1“ Hygiene Tri-Clamp x 1/4“ Schlauchnippel in CrystalVu
  • Seq:
    09
  • Environmentally Preferable:
  • No. of ports:
    2
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation:
    Gammasterilisation, EtO, Autoklav
  • Flanschgröße:
    1"
  • VE:
    10
  • Fitting material:
    CrystalVu
  • Sanitary gasket size:
    1½"
Frequently Bought Together