[EN]PATHOSEAL 95 A3 WITH 300ML ABSORBENT 1 * 250 ST
Artikelnr. DGINBZ015
Lieferant: DGP INTELSIUS
Frequently Bought Together
Beschriftungsklebeband, temperaturbeständig
Lieferant: PRECISION DYNAMICS TIMEM
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
Lieferant: Abeba
Bleifreies Comply™ Dampf-Indikatorband
Lieferant: 3M MEDICAL
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Lieferant: VWR Collection
Colour Lab Tapes
Lieferant: GA
VWR® Advanced SF Frocks
Lieferant: VWR Collection
VWR® MaximumSF, Reinraum-Laborkittel
Lieferant: VWR Collection
GHS-Piktogramme
Lieferant: Brady
Chemikalienschutz-Handschuhe, Ultranitril 381
Lieferant: MAPA
QuickTask™ Flachmopps
Lieferant: CONTEC
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Lieferant: ELTEN
CLOG ACTIVE 87030 SCHWARZ OB GR.38 1 * 1 PAAR
Lieferant: Abeba
Haarschutzhauben, Hopen®
Lieferant: Medicom
Leitfähige Kunststoffbürsten
Lieferant: DESCO
Standard mantory signs
Lieferant: Brady