Ismatec Pumpenschlauch, 2-Stopp, platingehärtetes Silikon, 1.52 mm ID; 6/PK
Artikelnr. MFLX95602-36
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Keine auslaugbaren Zusatzstoffe oder Weichmacher
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Stunden
Die Gesamtlänge der 95602-Stoppschläuche aus platinvernetztem Silikon beträgt 406 mm (16"). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:1,52 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, platingehärtetes Silikon, 1,52 mm ID; 6/PK
- Länge:62 mm
- Environmentally Preferable:
- Fixed RPM:15 rpm
- Max. flow:240 ml/min
- Max. RPM:0,03 U/min
- Min. flow:0,11 ml/min
- Tubes per pack:6
- Series:Ähnlich wie SC0628
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:6
- Rollen:8
- Farbcodierte Stopps:Gelb/blau
Frequently Bought Together