AuftragsverfolgungKontakt
Fixed-angle titanium rotor package/assembly, MLA-55 | Avantor
Fixed-angle titanium rotor package/assembly, MLA-55
MLA-55 fixed-angle titanium rotor assembly, Optima MAX-XP benchtop ultracentrifuges and Optima MAX micro ultracentrifuges
Artikelnr. 521-4096
Anbieter:   Beckman Coulter
Fixed-angle titanium rotor package/assembly, MLA-55
Artikelnr. 521-4096
Anbieter:  Beckman Coulter
Fixed-angle titanium rotor package/assembly, MLA-55
Fixed-angle titanium rotor package/assembly, MLA-55
MLA-55 fixed-angle titanium rotor assembly, Optima MAX-XP benchtop ultracentrifuges and Optima MAX micro ultracentrifuges
Preis
18 946,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Major applications: Subcellular isolations.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    MLA-55 fixed-angle titanium rotor assembly
  • Seq:
    02
  • Für:
    Optima MAX-XP benchtop ultracentrifuges and Optima MAX micro ultracentrifuges
  • Cat. No.:
    521-4096
  • Radius:
    84,5 mm
  • No. of tubes accepted:
    2/4/6/8×7 ml
  • Kapazität:
    108 ml
  • Max. RPM:
    55000
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.