Masterflex® I/P® Easy-Load® Replacement Rotor and Bearing Assembly for 77602-12 Pump Head
Artikelnr. MFLX77602-38
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Mit diesen Ersatzteilen holen Sie das Beste aus Ihrem Masterflex® I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf heraus.
- Geeignet für die Verwendung mit I/P® Easy-Load®-Pumpenköpfen
Ersatzteile, die Ihren Pumpenkopf noch länger funktionieren lassen.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Easy-Load® Ersatzrotor- und Ersatzlager-Montage für Pumpenkopf 77602-12
- Environmentally Preferable:
- Garantie:3 Months
- VE:1
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together