Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head Replacement Rotor/Bearing Assembly 07514-12 and -32
Artikelnr. MFLX07514-19
Lieferant: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Easy-Load® Pumpenkopf Ersatzrotor-/Kugellagerbaugruppe für 07514-12 und -32
- Environmentally Preferable:
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24
- Garantie:1 year
- VE:1
- Rollen:4
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together