Masterflex® Fitting, PVDF, T-Stück, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/2" ID x 1/2" ID x 1/2" NPT(M); 10/Pck
Artikelnr. MFLX40615-78
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Mit diesen T-Stücken können Sie Ihre flexiblen Schlauchleitungen an festere Gewindeleitungen anschließen. Wählen Sie die Größe und Material, die zu Ihren Anforderungen passen.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/2"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:T-Stück
- Bezeichnung:Fitting, PVDF, T-Stück, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/2" ID x 1/2" ID x 1/2" NPT(M); 10/Pck
- Environmentally Preferable:
- Orifice dimensions:0,34375"
- Sterilisation:Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
- VE:10
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):1/2"
- Fitting length:2.625"
- Fitting material:PVDF
- Fitting width:1.875"
Frequently Bought Together