AuftragsverfolgungKontakt
Plastic Boxes, Safety Closure | Avantor
Plastic Boxes, Safety Closure
1,10 L, 128×128×118 mm
Artikelnr. MULC47533
Anbieter:   MULTIROIR
Plastic Boxes, Safety Closure
Artikelnr. MULC47533
Anbieter:  MULTIROIR
Plastic Boxes, Safety Closure
Plastic Boxes, Safety Closure
1,10 L, 128×128×118 mm
Preis
356,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 150 ST
Product Details & Documents
The plastic boxes with secure lid allow the storage of your liquid and solid products.
  • Safety closure
  • 100% liquid-tight
  • Highly impact-resistant PP material
  • Dishwasher safe. Microwave safe
  • Food contact
  • Material compatible with very low temperatures
  • Standard colour: Transparent
They offer a perfect seal and a temper-evident closure, especially for liquid products.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1,10 L
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    128×128×118 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.