Plastic Pallet Boxes
600 L, Pallet box, 3 skids, solid, 4500 kg load capacity, 1200×1000×750 mm
Artikelnr. MULCPA10211
Anbieter: MULTIROIR
Springe zu:
Product Details & Documents
These polypropylene pallet boxes are ideal for storage, transportation and preparation of goods and/or foodstuffs. Its material gives them exceptional properties in terms of chemical resistance, shock resistance and temperature variations.
- Made of polypropylene for high impact resistance
- High load capacity and light weight
- Resistant to thermal and weather shocks
- Colour: Grey
Suitable for export to all destinations.
Spezifikationen
- Außen B×T×H:1200×1000×750 mm
- Kapazität:600 L
- Bezeichnung:Pallet box, 3 skids, solid, 4500 kg load capacity
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.