AuftragsverfolgungKontakt
Lids for plastic pallet boxes
Lids for plastic pallet boxes
Lid for KSK pallet box, 1200×800 mm, Grau
Artikelnr. MULCPA10221
Anbieter:   MULTIROIR
Lids for plastic pallet boxes
Artikelnr. MULCPA10221
Anbieter:  MULTIROIR
Lids for plastic pallet boxes
Lids for plastic pallet boxes
Lid for KSK pallet box, 1200×800 mm, Grau
Preis
171,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stackable HDPE lids for pallet boxes and containers. Suitable for storing foodstuffs.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    Lid for KSK pallet box, 1200×800 mm
  • Seq:
    01