Lightweight Plastic Pallets
3 skids, 1000 kg max. dynamic load capacity, 2000 kg max. static load capacity , 1200×1000×150 mm, Schwarz
Artikelnr. MULC1210PAS
Anbieter: MULTIROIR
Springe zu:
Product Details & Documents
Lightweight plastic pallets are made from recycled PP or HDPE and are a real alternative to wooden pallets.
- Material: Recycled PP
- Security lip 6 mm
- Temperature from −20 to +40 °C
- Open deck
These pallets are both lightweight and sturdy. They are available in sizes 120×80 and 120×100 with 9 feet or 3 skids. The 9 feet pallets are nestable and stackable.
Spezifikationen
- Außen B×T×H:1200×1000×150 mm
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:3 skids, 1000 kg max. dynamic load capacity, 2000 kg max. static load capacity
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.