Leistungsstarke und langlebige Schläuche für hochreine Anwendungen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex® UltraPharm™ L/S® Pumpenkopf
- Längste Pumpenlebensdauer und geringste Absplitterung im Vergleich zu Silikon oder viele andere TPE-Schläuche
- Frei von DEHP-Phthalaten und Halogenen zum Schutz der Flüssigkeitsreinheit
- Erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI und ist FDA-konform
Höhere Dosier- und Abgabegenauigkeit sind insbesondere bei Bioprozessanwendungen entscheidend. Der Masterflex® L/S® Doppel-Y-Pumpenschlauch, der in Verbindung mit dem Masterflex UltraPharm™ Pumpenkopf, Teil der Masterflex®-Produktserie, verwendet wird, ist speziell für den Füll-/Fertigstellungsvorgang ausgelegt. Der Masterflex® UltraPharm™-Pumpenkopf verwendet Offset-Rollen und proprietäre Masterflex®-Doppel-Y-Schlauchsätze und erzeugt eine sanfte, niedrige Pulsation und hochgenaue Dosierung und Strömung, um die größtmögliche Produktintegrität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten.
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische Biotechnologie und allgemeine Laboranwendungen
Eigenschaften: Heißschweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend klar bis hellweiß
Wählen Sie unseren Puri-Flex®-Schlauch für geringe Absplitterung, geringe Proteinbindung und lange Schlauchlebensdauer. Diese Schläuche eignen sich für Zell- und Gewebekulturen sowie und die pharmazeutische Biotechnologie und erfüllen die Vorgaben USP Klasse VI und FDA 21 CFR 177,2600 177.2600. Der Puri-Flex®-Schlauch hat einen Betriebstemperaturbereich von -58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C). Der Schlauch kann im Autoklav bis zu 275 °F (135 °C), per Ethylenoxid, oder Gammastrahlung bis zu 4.5 Mrad sterilisiert werden.
Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert.
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Doppel-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Puri-Flex®, L/S 35
- Environmentally Preferable:
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (-22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:EtO, autoklavierbar bis zu 135 °C (275 °F), oder Gammasterilisation bis zu 4,5 Mrad
- Schlauchmaterial:Puri-Flex®
- VE:1
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:35