PUNCH FOR USE WITH 1.2 TO 2.0ML SPLIT 1 * 1 ST
Artikelnr. SAMP1230P-12
Lieferant: Sampling Systems
Frequently Bought Together
Assistent Bürsten mit Borsten aus Baumwollspitzen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Pipettenspitzen, Finntip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Trifluoressigsäure, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
TouchNTuff® 93-300 Einweg-Nitrilhandschuhe, Unsteril
Lieferant: Ansell
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Assistent-Bürsten für Flaschen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Lieferant: VWR Chemicals