Über diesen Artikel
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
- Durchflussrate 0,71/2.1 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
- Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
- Abnehmbares Steuergerät mit 6-ft (1.9 m) Kabel kann an Pumpe oder Wand montiert werden
- Motor mit Schutzart IP56 schützt vor Staub und starkem Strahlwasser
- Umschaltbarer Motor: Vor oder nach dem Pumpen spülen, Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen
- Inklusive 6-ft langem Netzkabel mit EU-Stecker
- Der Strombedarf für den Antrieb beträgt 200 bis 260 VAC, 50 Hz
Masterflex B/T® Pumpen stellen die beste Wahl für Massentransferanwendungen mit hohen Durchflussraten dar. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Zu den robusten Konstruktionsmaterialien gehören Edel-/Kohlenstoffstahl, ein Gehäuse aus Aluminiumguss mit Epoxid-Pulverbeschichtung und Nylatron®-Rollen für stabile Zuverlässigkeit.
Alle B/T-Antriebe besitzen einen neuen und verbesserten Rapid-Load-Pumpenkopf für schnelle und einfache Schlauchwechsel. Der überarbeitete Verschlussmechanismus schiebt das Schlauchbett zur Seite für eine leichte Schlaucheinführung und einen besseren Schlauchverschluss beim Schließen des Pumpenkopfes. Die PerfectPosition™-Schlauchgrößen sorgen für eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei Hochdruckanwendungen sowie eine längere Schlauchlebensdauer.
- Maximale Durchflussrate:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Leistung:230 VAC; 50/60 Hz; 3,3 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:B/T
- Spannung:230 VAC
- Bezeichnung:B/T® Analoger Antrieb, Abspülung, 12 bis 321 U/min; 230 VAC
- Höhe:400 mm
- Länge:442 mm
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Modell:77111-67
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:710 ml/min
- Min. RPM:12 U/min
- Motor hp:1/2
- Open-head sensor:Nein
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:B/T 87 oder B/T 91
- Washdown capable:Ja
- Current:3,3 A
- Schutzklasse:IP 56
- Motor:370 W
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Breite:686 mm
- Gehäusematerial:Cast-aluminium with epoxy-powder coating
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:321 rpm