AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
I/P® Cytoflow® Pump System with EtherNet/IP, Stainless Steel Housing, 115/230 VAC, 5000, 13600 ml/min, Stainless steel, Cytoflow, 500 rpm, 90 bis 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
Artikelnr. MFLX77420-82-UK
2 year warranty
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
Artikelnr. MFLX77420-82-UK
2 year warranty
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
I/P® Cytoflow® Pump System with EtherNet/IP, Stainless Steel Housing, 115/230 VAC, 5000, 13600 ml/min, Stainless steel, Cytoflow, 500 rpm, 90 bis 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
Preis
12 200,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Netzwerklaufwerke bieten entweder native EtherNet/IP™- oder Profibus-Kommunikation – keine zusätzliche Hardware oder Firmware erforderlich.
  • Durchflussrate 0,0006 bis 26 LPM mit I/P-Schläuchen – die Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl, dem Pumpenkopf, der Anzahl der Pumpenköpfe und der Schlauchgröße ab
  • Digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt Pumpenleistung und Betriebsmodus an – Dauerlauf, zeitgesteuerte Abgabe, Kopierabgabe oder Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Menü für Programmierung und Bedienung
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; Kopie – 1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
  • Antitropffunktion sorgt für Dosiergenauigkeit
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Turndown-Verhältnis von 6000:1
  • Robustes Gehäuse mit NEMA 4X (IP66)-Zertifizierung für Spritzwasser
  • Ausgestattet mit offener Sensorkopftechnologie für erhöhte Benutzersicherheit
  • Erweiterte Netzwerk- und Kommunikationsmodelle verfügen entweder über EtherNet/IP™- oder Profibus-Kommunikation
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Prozess mit Masterflex I/P®-Antrieben mit erweiterter Vernetzung und Kommunikation. Alle Einheiten sind mit der Open-Head-Sensortechnologie von Masterflex ausgestattet, die den Antriebsmotor stoppt, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Kombinieren Sie sie mit Open-Head-Sensorpumpenköpfen für optimale Benutzersicherheit. Die Antriebe eignen sich ideal für industrielle Netzwerke, Bioverarbeitung, Anlagenautomatisierung oder Wasser-/Abwasseranwendungen. Die Gehäuse mit NEMA 4X-Klassifizierung (IP66) sind vollständig abgedichtet, leicht zu reinigen und beständig gegen häufig verwendete Reinigungs- und Desinfektionslösungen.
Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Wählen Sie die Schlauchgröße und geben Sie die gewünschte Durchflussrate ein. Der Antrieb wird bei der erforderlichen Drehzahl gesperrt.
Die fortschrittliche Kommunikationstechnologie kann direkt integriert werden, ohne dass spezielle Gateways oder Adapter erforderlich sind. Sie enthält eine EDS-Standardtextdatei zum Hochladen. Bluetooth Low Energy (BLE)-Konnektivität und eine herunterladbare iOS-basierte mobile App ermöglichen die lokale Überwachung und Steuerung der Pumpe per Telefon oder Tablet. Die Cloud-basierte Fernüberwachungsfunktion für Pumpen informiert Sie über den Betriebsstatus; bei Ausfällen oder Fehlern werden Warnmeldungen ausgegeben.
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Maximale Durchflussrate:
    13600 ml/min
  • Leistung:
    90 bis 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
  • Bezeichnung:
    I/P® Cytoflow® Pump System with EtherNet/IP, Stainless Steel Housing, 115/230 VAC
  • Seq:
    48
  • Pumpenkopf:
    Cytoflow
  • Gehäusematerial:
    Stainless steel
  • Electrical plug type:
    5000
  • Max. RPM:
    500 rpm
  • Min. flow rate:
    7 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    7 ml/min
  • Open-head sensor:
    Ja
  • Remote I/O:
    Ethernet, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
  • Max. Flussrate:
    10000 ml/min
  • Garantie:
    2 Jahre
  • Digital dispensing:
    Ja
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Drive IP rating:
    IP 66
  • Steuertyp:
    Digital
  • Frequenz:
    50/60 Hz
  • Cloud-verbunden:
    Ja
  • Washdown capable:
    Ja
  • Min. RPM:
    0,1
  • Anti-Tropf:
    Ja
  • Genauigkeit:
    ±0,1%
  • Arbeitszyklus:
    Kontinuierlich
  • Max. flow rate per channel:
    13600 ml/min
  • Reversible motor:
    Ja
  • Cat. No.:
    MFLX77420-82-UK
  • Modell:
    77420-82
  • Pump series:
    I/P
  • Anzahl der Rollen:
    3
  • Tubing sizes accepted:
    I/P® 26, 73, 82, 84
  • Current:
    4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
Services
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SERW2610.7100.01
    Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.