Komplette Pumpensysteme für genaue Flüssigkeitszufuhr - mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
- Präzise, wiederholbare Leistung, schnell und einfach einrichten und programmieren
- 5" (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Mit Online-Firmware-Updates Verbesserungen der Laufwerksmerkmale und -funktionen voll ausschöpfen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen - bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe- und und Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus - gewährleisten Genauigkeit und Verringerung der Probenverluste und Schaumbildung
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
These Masterflex® L/S® MasterSense® drives feature high precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint-even more bench space. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened, or connect it to a remote leak detector to stop the pump anytime a leak is detected in the fluid path.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense® MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense® MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter - einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,28 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S® MasterSense® Process Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 to 260 VAC
- Höhe:279 mm
- Länge:400 mm
- Seq:57
- Environmentally Preferable:
- Modell:77976-02
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,28 ml/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:EtherNet/IP, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
- Current:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Rohr:06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- Antrieb:07576-10 (L/S® MasterSense® Process Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:7720032 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
- Breite:236 mm
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:600 rpm