About this item
Vielseitige Pumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
- Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- Kapazitiver 5" (12,7 cm) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen – bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – gewährleisten Genauigkeit sowie Verringerung der Probenverluste und Schaumbildung
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung, alles auf einer kleinen Grundfläche—für mehr Arbeitsfläche. Open-head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:580 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S® MasterSense® Drive with Profibus and MasterflexLive®, ABS Plastic Housing, 0,02 to 100 rpm; 115/230 VAC
- Seq:35
- Environmentally Preferable:
- Modell:07526-22
- Digital dispensing:Ja
- Drive height:216 mm (8,5")
- Drive IP rating:IP 33
- Drive length:260 mm (10,25")
- Drive width:194 mm (7,6")
- Min. RPM:0,02 U/min
- Motor hp:1/10
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±0,1% (0,01 U/min bei 100 U/min)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, Easy-Load 3, Hochleistung, Hochleistung OHS, Kassette, Mehrkanal, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran, Cytoflow
- Washdown capable:Nein
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:4