ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, PVDF Body with Polypropylene Insert, Female Luer Lock x Three-Way Stopcock
Artikelnr. MFLX40619-99
undefined
Masterflex® Fitting, PVDF Body with Polypropylene Insert, Female Luer Lock x Three-Way Stopcock
Artikelnr. MFLX40619-99
Über diesen Artikel
Erstellen Sie lecksichere Systeme zur Handhabung von Flüssigkeiten.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Die in einer Richtung funktionierenden Absperrhähne sind als komplett schwarze PVDF-Konstruktion erhältlich.
  • Flow pattern:
    Drei-Richtungen
  • Bezeichnung:
    Fitting, PVDF-Körper mit Polypropyleneinsatz, Luer-Lock-Innen x Absperrhahn mit drei Richtungen
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Wetted materials:
    Natural PVDF, Polypropylene
  • VE:
    1
  • Inlet port:
    Female Luer Lock
  • Outlet port:
    Female Luer Lock
Frequently Bought Together