Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Low-Profile Hose Barb Adapter, 11/64" ID; 25/PK
MFLX45518-13
CE certificate
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Verbindungstyp: Luer-Lock Außenkegel auf flachen Schlauchnippel, 11/64" ID
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):11/64"
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Luer-Adapter, Luer-Lock Außenkegel x 11/64" ID flacher Schlauchnippel, PP, 25/Pk
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:45518-13
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):Hose barb
- No. of ports:2
- VE:25
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together