ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Doppel-Y®, Puri-Flex®, L/S 14
Artikelnr. MFLX06451-14
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Doppel-Y®, Puri-Flex®, L/S 14
Artikelnr. MFLX06451-14
CE certificate
Über diesen Artikel
Leistungsstarke und langlebige Schläuche für hochreine Anwendungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex® UltraPharm™ L/S® Pumpenkopf
  • Längste Pumpenlebensdauer und geringste Absplitterung im Vergleich zu Silikon oder viele andere TPE-Schläuche
  • Frei von DEHP-Phthalaten und Halogenen zum Schutz der Flüssigkeitsreinheit
  • Erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI und ist FDA-konform
Höhere Dosier- und Abgabegenauigkeit sind insbesondere bei Bioprozessanwendungen entscheidend. Der Masterflex® L/S® Doppel-Y-Pumpenschlauch, der in Verbindung mit dem Masterflex UltraPharm™ Pumpenkopf, Teil der Masterflex®-Produktserie, verwendet wird, ist speziell für den Füll-/Fertigstellungsvorgang ausgelegt. Der Masterflex® UltraPharm™-Pumpenkopf verwendet Offset-Rollen und proprietäre Masterflex®-Doppel-Y-Schlauchsätze und erzeugt eine sanfte, niedrige Pulsation und hochgenaue Dosierung und Strömung, um die größtmögliche Produktintegrität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten.
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische Biotechnologie und allgemeine Laboranwendungen
Eigenschaften: Heißschweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend klar bis hellweiß
Wählen Sie unseren Puri-Flex®-Schlauch für geringe Absplitterung, geringe Proteinbindung und lange Schlauchlebensdauer. Diese Schläuche eignen sich für Zell- und Gewebekulturen sowie und die pharmazeutische Biotechnologie und erfüllen die Vorgaben USP Klasse VI und FDA 21 CFR 177,2600 177.2600. Der Puri-Flex®-Schlauch hat einen Betriebstemperaturbereich von -58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C). Der Schlauch kann im Autoklav bis zu 275 °F (135 °C), per Ethylenoxid, oder Gammastrahlung bis zu 4.5 Mrad sterilisiert werden.
Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert.
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,60 mm (0,063")
  • Max. temperature:
    135 °C (275 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Präzisions-Pumpenschlauch, Doppel-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Puri-Flex®, L/S 14
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06451-14
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –30 °C (-22 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Sterilisation:
    EtO, autoklavierbar bis zu 135 °C (275 °F), oder Gammasterilisation bis zu 4,5 Mrad
  • Schlauchmaterial:
    Puri-Flex®
  • VE:
    1
  • Hose barb size:
    0,0625"
  • L/S Masterflex tubing size:
    14
Frequently Bought Together