AuftragsverfolgungKontakt
CytoFLEX SRT Software Upgrades | Avantor
CytoFLEX SRT Software Upgrades
Activation key to upgrade the CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R0 Cell Sorter with additional parameters. Upon installation the instrument will have 4 active lasers (405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm) and 15 fluorescence detectors in the V5-B2-Y5-R3 configuration
Artikelnr. BECMC65141
Anbieter:   Beckman Coulter
CytoFLEX SRT Software Upgrades
Artikelnr. BECMC65141
Anbieter:  Beckman Coulter
CytoFLEX SRT Software Upgrades
Activation key to upgrade the CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R0 Cell Sorter with additional parameters. Upon installation the instrument will have 4 active lasers (405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm) and 15 fluorescence detectors in the V5-B2-Y5-R3 configuration
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Activation key to upgrade the CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R0 Cell Sorter with additional parameters. Upon installation the instrument will have 4 active lasers (405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm) and 15 fluorescence detectors in the V5-B2-Y5-R3 configuration
  • Seq:
    5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.