CytoFLEX SRT Software Upgrades
Activation key to upgrade the CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R3 Cell Sorter with additional parameters. Upon installation the instrument will have 4 active lasers (405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm) and 15 fluorescence detectors in the V5-B2-Y5-R3 configuration
Artikelnr. BECMC65139
Anbieter: Beckman Coulter
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Activation key to upgrade the CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R3 Cell Sorter with additional parameters. Upon installation the instrument will have 4 active lasers (405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm) and 15 fluorescence detectors in the V5-B2-Y5-R3 configuration
- Seq:3
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.