Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, B/T 90; 10 ft
Catalog # MFLX96400-90
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
- Hervorragende Biokompatibilität
- Keine Zusatzstoffe, Weichmacher oder DOP; geruchlos und ungiftig, pilzresistent
- Keine Geschmacksübertragung an Transportflüssigkeiten
- Sehr gut bei niedrigen Temperaturen
- Witterungs-, ozon-, corona- und strahlenbeständig
- Minimale Rückstandsneigung
- PerfectPosition™-Schlauchrückhaltemarkierungen zeigen die genaue Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an, um die beste Leistung und Lebensdauer des Schlauchs zu gewährleisten
- Kundenspezifisch extrudiert für Masterflex® B/T®-Pumpen und -Pumpenköpfe der Serien 77110 und 77111
- Entwickelt für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpenanwendungen
- Maximale Durchflussrate:42000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:19,00 mm (0,748")
- Max. Druck:2,4 bar (35 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:B/T
- Bezeichnung:platinvernetzte Silikonschläuche, B/T 90, 10 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:96400-90
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Schlauchmaterial:Peroxide-cured silicone
- VE:10 Feet
- B/T Masterflex Schlauchgröße:90
- Hose barb size:0,75"
Frequently Bought Together