Masterflex® magnetbetriebene Zentrifugalpumpe, 68 GPM/59 ft, Polypropylen; 230/460 VAC
Artikelnr. MFLX75226-35
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Hochleistungs-Flügelradwelle und Flügelrad zusammen für eine effektive Kühlung.
- Pumpen mit oder ohne 56 C-Face-Motoren erhältlich – installieren Sie den Motor, den Sie brauchen!
- Pumpen mit Motor sind zur einfachen Installation und Wartung direkt gekoppelt
- Ideal für den Flüssigkeitstransfer oder die Zirkulation – verwenden Sie Pumpen für chemische Verarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren
- Gekapselter Magnet
Alle Pumpen mit Motor sind für die Festverdrahtung und für den Betrieb mit 50/60 Hz ausgelegt.
Delivery: Inklusive Klemmkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:257,4 L/min (68 gal./min)
- Leistung:230/460 VAC; 60 Hz; 3,2/1,6 A; 3-Phase
- Max. Druck:7,6 bar (110 psi)
- Max. Viskosität:140 cP
- Bezeichnung:Mag Antrieb PP Zentrifugalpumpenkopf; 68 gal./min/59 ft, 230/460V
- Höhe:19,1 cm
- Länge:42,2 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:75226-35
- Wetted materials:PP Pumpenkopf und Flügelrad, Keramikwelle, mit Kohlefaser verstärkter PTFE-Druckring und Gleitlager, EPDM (Nordel) O-Ring
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:1,5 NPT(F)
- Motor hp:1
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:71 °C (160 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:22 cm
- Max. head:18 m (59 ft.)
Frequently Bought Together