ContactUsLinkComponent
Masterflex® magnetbetriebene Zentrifugalpumpe, 32 GPM/11.3 ft, Polypropylen; 230/460 VAC
Masterflex® magnetbetriebene Zentrifugalpumpe, 32 GPM/11.3 ft, Polypropylen; 230/460 VAC
Catalog # MFLX75226-15
undefined
Masterflex® magnetbetriebene Zentrifugalpumpe, 32 GPM/11.3 ft, Polypropylen; 230/460 VAC
Catalog # MFLX75226-15
About this item
Hochleistungs-Flügelradwelle und Flügelrad zusammen für eine effektive Kühlung.
  • Pumpen mit oder ohne 56 C-Face-Motoren erhältlich – installieren Sie den Motor, den Sie brauchen!
  • Pumpen mit Motor sind zur einfachen Installation und Wartung direkt gekoppelt
  • Ideal für den Flüssigkeitstransfer oder die Zirkulation – verwenden Sie Pumpen für chemische Verarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren
  • Gekapselter Magnet
Alle Pumpen mit Motor sind für die Festverdrahtung und für den Betrieb mit 50/60 Hz ausgelegt.
Delivery: Inklusive Klemmkasten für die Festverdrahtung.
  • Maximale Durchflussrate:
    121,1 L/min (32 gal./min)
  • Leistung:
    230/460 VAC; 60 Hz; 1,0/0,5 A; 3-Phase
  • Max. Druck:
    7,6 bar (110 psi)
  • Max. Viskosität:
    140 cP
  • Bezeichnung:
    Mag Antrieb PP Zentrifugalpumpenkopf; 32 gal./min/11,3 ft, 230/460V
  • Höhe:
    17,8 cm
  • Länge:
    37,1 cm
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    75226-15
  • Wetted materials:
    PP Pumpenkopf und Flügelrad, Keramikwelle, mit Kohlefaser verstärkter PTFE-Druckring und Gleitlager, EPDM (Nordel) O-Ring
  • Duty cycle continuous:
    Ja
  • Inlet connection:
    1 NPT(F)
  • Motor hp:
    1/2
  • Motor type:
    TEFC
  • Max. temperature:
    71 °C (160 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Breite:
    22 cm
  • Max. head:
    11,3 m (37 ft.)
Frequently Bought Together