Masterflex® magnetbetriebene Zentrifugalpumpe, 32 GPM/11.3 ft, Polypropylen
Artikelnr. MFLX75226-10
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Hochleistungs-Flügelradwelle und Flügelrad zusammen für eine effektive Kühlung.
- Pumpen mit oder ohne 56 C-Face-Motoren erhältlich – installieren Sie den Motor, den Sie brauchen!
- Pumpen mit Motor sind zur einfachen Installation und Wartung direkt gekoppelt
- Ideal für den Flüssigkeitstransfer oder die Zirkulation – verwenden Sie Pumpen für chemische Verarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren
- Gekapselter Magnet
- Maximale Flussrate 32 GPM
- Maximale Kopfhöhe 37 ft
Alle Pumpen mit Motor sind für die Festverdrahtung und für den Betrieb mit 50/60 Hz ausgelegt.
Delivery: Inklusive Klemmkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:121,1 L/min (32 gal./min)
- Max. Druck:7,6 bar (110 psi)
- Max. Viskosität:140 cP
- Bezeichnung:Mag Antrieb PP Zentrifugalpumpenkopf; 32 gal./min/11,3 ft
- Höhe:17,5 cm
- Länge:17 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:75226-10
- Wetted materials:PP Pumpenkopf und Flügelrad, Keramikwelle, mit Kohlefaser verstärkter PTFE-Druckring und Gleitlager, EPDM (Nordel) O-Ring
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:1 NPT(F)
- Max. temperature:71 °C (160 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:16,8 cm
- Max. head:11,3 m (37 ft.)
Frequently Bought Together