Masterflex® Close-Coupled Industrial Gear Pump Head, 1.0 GPM, Bronze
Artikelnr. MFLX70738-00
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Die robuste, korrosionsbeständige Bronzekonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Einfache Montage an NEMA- und IEC-Motorrahmen
- Maximale Flussrate 1,0 GPM
Diese Zahnradpumpenköpfe eignen sich für alle Flüssigkeiten, die mit Bronze kompatibel sind – die häufigsten Flüssigkeiten sind Wasser, Öl und milde Chemikalien (pH-Wert von 4 bis 11).
Wählen Sie einen Zahnradpumpenkopf zur Montage an Ihrem eigenen Motor (separate Adapter für NEMA- oder IEC-Motoren sind unterhalb erhältlich) oder wählen Sie ein komplettes System, bei dem der Pumpenkopf bequem an einem Standard-TEFC-Motor (NEMA 56C) montiert werden kann.
- Förderleistung:2,2 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:3,8 L/min (1 gal./min)
- Max. Druck:10,3 bar (150 psi)
- Bezeichnung:Bronze Industrielle Zahnradpumpenkopf in Blockbauweise; 1,0 gal./min
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Stainless Steel
- Gear material:Bronze
- Inlet connection:0,25 NPT(F)
- Outlet connection:0,25 NPT(F)
- Relief valve:No
- Suction lift, wet:6096 mm of H₂O (240" H₂O)
- Min. temperature:0 °C (32 °F)
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 year
- Body material:Bronze
- VE:1
Frequently Bought Together