ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, 1" ID x 1.51" OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX95954-07
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, 1" ID x 1.51" OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX95954-07
Über diesen Artikel
Hervorragende Abriebfestigkeit bei hohem Druck.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
Masterflex® Terminator®-Transferschläuche eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Abriebfestigkeit ideal für den Einsatz bei anspruchsvollen Serviceanwendungen. Der Buna-N-Nitril-Schlauch, die modifizierte Schlauchhülle aus Buna-N-Nitril und die hochfeste Textilkernrohrverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch und Schlauchhülle erfüllt die RMA-Klasse A mit hoher Ölbeständigkeit und ist bei 1000 VDC nicht leitend.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
  • Schlauch Außen-Ø:
    38,4 mm (1,51")
  • Schlauch Innen-Ø:
    25,4 mm (1")
  • Wandstärke:
    6,477 mm
  • Max. Druck:
    34,6 bar (501 psi)
  • Max. temperature:
    100 °C
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Terminator®, 1" ID x 1,51" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95954-07
  • Biegeradius:
    203,2 mm (8")
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Weight per ft.:
    0,26 kg (0,58 lbs.)
  • Min. temperature:
    –40 °C (–40 °F)
  • Working pressure:
    501 psi
  • Clarity:
    Opaque
  • Schlauchmaterial:
    Terminator®
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together