Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, 3/4" ID x 1.20" OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX95954-05
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Hervorragende Abriebfestigkeit bei hohem Druck.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
Masterflex® Terminator®-Transferschläuche eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Abriebfestigkeit ideal für den Einsatz bei anspruchsvollen Serviceanwendungen. Der Buna-N-Nitril-Schlauch, die modifizierte Schlauchhülle aus Buna-N-Nitril und die hochfeste Textilkernrohrverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch und Schlauchhülle erfüllt die RMA-Klasse A mit hoher Ölbeständigkeit und ist bei 1000 VDC nicht leitend.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Schlauch Außen-Ø:30,5 mm (1,2")
- Schlauch Innen-Ø:19,1 mm (0,75")
- Wandstärke:5,715 mm
- Max. Druck:34,6 bar (501 psi)
- Max. temperature:100 °C
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Transferschlauch, Terminator®, 3/4" ID x 1,20" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:95954-05
- Biegeradius:152,4 mm (6")
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Weight per ft.:0,18 kg (0,4 lbs.)
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Working pressure:501 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Terminator®
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together