Masterflex® Transfer Tubing, Adapta Flex™, 5/8" ID x 0.93" OD; 50 Ft
MFLX95951-07
Bleibt unter hohem Druck flexibel.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
- Maximaldruck: 200 psi (13.8 bar)
- Minimaler Biegeradius: 6“
- Innerer Durchmesser: 5/8"
Masterflex® Adapta Flex™ Transferschläuche sind ideal für allgemeine Anwendungen, die maximale Flexibilität erfordern. Der EPDM-Schlauch und die Schlauchhülle sowie die hochfeste Textilkernverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch und sein Überzug erfüllen die Zertifizierungen der RMA Klasse C für begrenzte Ölbeständigkeit.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Schlauch Außen-Ø:23,6 mm (0,93")
- Schlauch Innen-Ø:16 mm (0,625")
- Wandstärke:3,8735 mm
- Max. Druck:13,8 bar (200 psi)
- Max. temperature:93 °C
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Transferschlauch, Adapta Flex™, 5/8" ID x 0,93" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:95951-07
- Biegeradius:152,4 mm (6")
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Weight per ft.:0,1 kg (0,23 lbs.)
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Working pressure:13,8 bar (200 psi)
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Adapta Flex™
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together