Masterflex® Ismatec® Fußschalter für Ecoline Antriebe, 8-poliger DIN-Stecker; 6-ft (1,8 m)
Catalog # MFLX78016-95
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Vereinfachen Sie Ihre Dispensieraufgaben.
- Wählen Sie einen Fußschalter mit Verbindung passend zu ihrer Ismatec®-Pumpe
Fußschalter ermöglichen eine bequeme freihändige Bedienung ihrer Pumpen aus einer Entfernung von bis zu sechs Fuß. Drücken Sie einmal zum Starten und ein weiteres Mal zum Stoppen.
- Bezeichnung:Fußschalter für Ecoline Antriebe, 8-poliger DIN-Stecker; 6-ft (1,8 m)
- Länge:183 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:78016-95
- Eingang:8-Polig DIN
- Garantie:1 Jahr
- Series:Ismatec Ecoline Antriebe
- VE:1
Frequently Bought Together