Masterflex® L/S® Replacement Controller for Washdown Benchtop Modular Drive, 100 rpm; 115/230 VAC
Artikelnr. MFLX77301-74
Lieferant: Avantor Fluid Handling
IP66 washdown
2 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 1,8 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Austauschsteuerung für L/S 77301-70 Modularer Antrieb zur Abspülung
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:77301-74
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,2031")
- Controller width:279 mm (11")
- Speed control:±0,1%
- Garantie:2 years
- VE:1
Frequently Bought Together