Microflex® Pump Heads for Microbore Tubing
Microflex® Pumpkopfgruppe mit 3-Rollen
Artikelnr. MFLX77122-80
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Springe zu:
Product Details & Documents
Einfache Schlauchwechsel—selbst in engen Umgebungen
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung Der Microflex-Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf
Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Das Einlegen des Schlauchs ist schnell und einfach – öffnen Sie die Kopfabdeckung und lösen Sie das Schlauchbett in einem Schritt – legen Sie den Schlauch ein, schließen Sie die Abdeckung und Sie können pumpen.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Microflex® Pumpkopfgruppe mit 3-Rollen
- Seq:1
- Cat. No.:MFLX77122-80
- Open-head sensor:No
- Modell:77122-80
- Pump series:Ismatec®
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:3 Months
- Tubing sizes accepted:0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubing
- Washdown capable:No
- Anzahl der Kanäle:1