Micropump® A-Mount Saugschuh-Pumpenkopf; SS/PEEK/Viton; 0.261 ml/Umdrehung
Artikelnr. MFLX74012-51
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Der gleichmäßige, pulsationsfreie Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
- Die Saugschuhkonstruktion ermöglicht höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund der benetzten Teile). Pumpenköpfe sind kompakt und einfach zu warten. Das modulare Design bietet Flexibilität—passen Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen an.
- Förderleistung:0,261 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:1305 ml/min bei 5000 rpm
- Bezeichnung:A-Mount Saugschuh-Pumpenkopf; SS/PEEK/Viton; 0,261 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Gear material:PEEK
- Inlet connection:1/8" NPT
- Outlet connection:1/8" NPT
- Garantie:1 Jahr
- Series:GB-P23
- VE:1
- Max. motor RPM:5500
Frequently Bought Together