Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Thread Reducer, 1/8" NPT(M) x 1/2" NPT (M); 10/PK
Catalog # MFLX40623-47
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1/8" NPT(M) x 1/2" NPT (M)
- Aus strapazierfähigem Polypropylen
Gewindeanschlüsse bieten einen dauerhafteren Flüssigkeitspfad. Verwenden Sie diese Anschlüsse um Verbindungsgrößen zu verringern oder zu vergrößern. Wählen Sie die zu Ihren Anforderungen passenden Größen und Materialien.
- Verbindungstyp:Gewinde-Reduzieranschluss
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):⅛"
- Thread size NPT(M) (port 2):½"
- Bezeichnung:Anschluss, Polypropylen, Gerade, Gewinde-Reduzieranschluss, 1/8" NPT(M) x 1/2" NPT (M); 10/PCK
- Seq:27
- Environmentally Preferable:
- Modell:40623-47
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- VE:10
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together