Masterflex® Fitting, Nylon, T-Stück, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/4" ID x 1/4" ID x 1/2" NPT(M); 10/Pck
MFLX30624-21
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1/4" ID x 1/4" ID x 1/2" NPT(M)
Mit diesen T-Stücken können Sie Ihre flexiblen Schlauchleitungen an festere Gewindeleitungen anschließen. Wählen Sie die Größe und Material, die zu Ihren Anforderungen passen.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/4"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:T
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, T-Stück, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/4" ID x 1/4" ID x 1/2" NPT(M); 10/Pck
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:30624-21
- Orifice dimensions:0,125"
- Sterilisation:Nur Ethylenoxid (ETO)
- VE:10
- Fitting length:1,9375"
- Fitting material:Nylon
- Fitting width:1,5625"
Frequently Bought Together