Masterflex® Fitting, HDPE, T-Stück, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/4" ID x 1/4" ID x 1/4" NPT(M); 10/Pck
Catalog # MFLX30624-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1/4" ID x 1/4" ID X 1/4" NPT(M)
Mit diesen T-Stücken können Sie Ihre flexiblen Schlauchleitungen an festere Gewindeleitungen anschließen. Wählen Sie die Größe und Material, die zu Ihren Anforderungen passen.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/4"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:T
- Bezeichnung:Fitting, HDPE, T-Stück, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/4" ID x 1/4" ID x 1/4" NPT(M); 10/Pck
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:30624-04
- Orifice dimensions:0,125"
- Sterilisation:Nur Ethylenoxid (ETO)
- VE:10
- Fitting length:1,96875"
- Fitting material:HDPE
- Fitting width:1,40625"
Frequently Bought Together