Masterflex® Fitting, Nylon, Tee, Hosebarb to Thread Adapter, 1" ID x 1" ID x 3/4" NPT(M); 5/PK
MFLX30623-85
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Mit diesen T-Stücken können Sie Ihre flexiblen Schlauchleitungen an festere Gewindeleitungen anschließen. Wählen Sie die Größe und Material, die zu Ihren Anforderungen passen.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:T
- Bezeichnung:T-Stück-Rohrabzweig mit Außengewinde, Nylon, 3/4" x 1", 5 PACKS
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:30623-85
- Orifice dimensions:0,78125"
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:5
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together