Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Threaded Reducer, 1/4" NPT(M) x 3/8" NPT (M); 6/PK
Catalog # MFLX30623-42
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1/4" NPT(M) x 3/8" NPT (M)
- Aus strapazierfähigem Nylon
Gewindeanschlüsse bieten einen dauerhafteren Flüssigkeitspfad. Verwenden Sie diese Anschlüsse um Verbindungsgrößen zu verringern oder zu vergrößern. Wählen Sie die zu Ihren Anforderungen passenden Größen und Materialien.
- Verbindungstyp:Gewinde-Reduzieranschluss
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):¼"
- Thread size NPT(M) (port 2):⅜"
- Bezeichnung:Anschluss, Nylon, Gerade, Gewinde-Reduzieranschluss, 1/4" NPT(M) x 3/8" NPT (M); 6/PCK
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:30623-42
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:6
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together