About this item
Erstellen Sie ein komplettes Durchflusssensorsystem zum Einmalgebrauch, das an Ihre Anwendung angepasst werden kann.
- Modulare, austauschbare Durchflusssensorsysteme mit Einwegdesign
- Genaue Messung von 1% des Messwerts bei niedrigem Durchfluss
- Einweg-Durchflussröhrchen mit niedrigen Betriebskosten für eine optimale kontaminationsfreie Produktion
- Ideal für Einweganwendungen, aber auch für Langzeitmessungen geeignet
- Durchflussrohre und Turbinensensoren werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und getestet
Das Masterflex® Durchflusssensorsystem zum Einmalgebrauch besteht aus vier Komponenten. Wählen Sie den Durchflusssensor, die Strömungsschläuche, den Barcode-Scanner und den Ausgang aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen, um einen anpassbaren Ansatz für die Einmal-Durchflussmessung zu erhalten.
Diese Flüssigkeitsturbinen-Durchflusssensoren sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine langfristige, störungsfreie Leistung in anspruchsvollen Situationen. Der Sensor wird in der Nähe der Kanten der Rotorblätter positioniert, um genaue Durchflussmessungen für Flüssigkeiten zu ermöglichen.
Die Durchflussrohre sind entweder auf einen oder fünf Punkte vorkalibriert. Alle auf einen Punkt kalibrierten Durchflusssensoren werden mit einem Kalibrierungszertifikat mit einem K-Faktor von 50% der Durchflussmenge und einer Seriennummer geliefert. Alle auf 5-Punkte kalibrierten Durchflusssensoren werden mit einem Kalibrierungszertifikat mit einem K-Faktor bei 5 Punkten des Durchflusses und der Seriennummer geliefert. Jedes Durchflussrohr ist mit einem Etikett versehen, auf dem die Chargennummer, die Seriennummer, der K-Faktor und ein 2D-Strichcode mit allen Kalibrierdaten angegeben sind. Der Barcode kann mit dem Barcode-Scanner schnell gelesen werden, so dass der Kalibrierungsprozess beim Austausch eines Durchflussrohrs entfällt. Eliminieren Sie lange Ausfallzeiten und zusätzliche Kalibrierungen, während Sie mit dem Barcode-Scanner eine genaue Messung sicherstellen.
Durchflusssensor, Barcodescanner und Ausgabeoptionen sind separat erhältlich.
- Maximale Durchflussrate:2 L/min
- Min. Durchflussrate:0,03 L/min
- Genauigkeit:1% des Messwerts
- Max. Druck:362,6 psi
- Bezeichnung:Strömungsschlauch für Durchflusssensor mit Clickbefestigung, PVDF, 0,03 bis 2 L/min, 7-mm-Schlauchnippel, mit Einpunkt-Kalibrierungszertifikat; 10/Beutel
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:24507-36
- Float material:Ruby
- Flow Tube material:Ruby
- Min. operating temperature:–20 °C (–4 °F)
- Viskosität:0,8 - 10 cSt
- Max. Betriebstemperatur:80 °C (176 °F)
- Zertifizierung:Single-Point Calibration with Certificate
- Reproduzierbarkeit:<0,15%
- Garantie:1 year
- VE:10
- Fitting material:PVDF
- Fluid type:Conductive or non-conductive fluids with no lenticular impurities
- Process connection:7 mm hose barb