Masterflex® Rückschlagventile, PTFE, Avantor®
PTFE-Rückschlagventil, 1/8"-Öffnung, 1/8“-Innen-NPT, NPT(F), 1/8" NPT(F), 1/8" NPT(F), 0,125 NPT(F)
Artikelnr. MFLX98515-12
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Rückschlagventile, PTFE, Avantor®
Artikelnr. MFLX98515-12
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Springe zu:
Product Details & Documents
Verwendung mit ätzenden und hochreinen Flüssigkeiten in vielen Anwendungen.
- Aus haltbarem PTFE hergestellt
Entwickelt für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität in der Chemie-, Mikroelektronik- und Erdölindustrie.
Spezifikationen
- Verbindungstyp:NPT(F)
- Portgröße:0,125 NPT(F)
- Bezeichnung:PTFE-Rückschlagventil, 1/8"-Öffnung, 1/8“-Innen-NPT
- Seq:01
- Inlet port:1/8" NPT(F)
- Outlet port:1/8" NPT(F)
- Cat. No.:MFLX98515-12
- Max. Temperatur:100 °C (212 °F)
- Modell:98515-12
- Max. Druck:50 psi
- Orifice:3,175 mm (0,125")
- Garantie:1 Jahr