Masterflex® Transfer Tubing, PVC, 1-1/4" ID x 1-3/4" OD; 50 Ft
MFLX96605-25
Oxidation und Bakterienprobleme stoppen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Dieser Schlauch ist extrem flexibel, transparent und beständig gegen Oxidation, Bakterien und eine Vielzahl von Chemikalien. PVC-Schläuche entsprechen FDA CFR Titel 21 177.101.
- Schlauch Außen-Ø:44,5 mm (1,75")
- Schlauch Innen-Ø:31,8 mm (1,25")
- Wandstärke:6,4 mm
- Max. Druck:2,75 bar (45 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, PVC, 1-1/4" ID x 1-3/4“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:96605-25
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–41 °C (–41 °F)
- Working pressure:45 psi
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PVC
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together