Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, 1" ID x 1-3/8" OD; 100 Ft
Artikelnr. MFLX95637-05
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Weichmacher.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Versilon™ C-544-A IB Druckschlauch aus Polyurethan auf Etherbasis ist ideal für den Transfer abrasiver und viskoser Schlämme, Instrumentensteuerleitungen, Lebensmittel- und Kosmetikverarbeitung und Kühlmittelrückgewinnungssysteme. Zu den Eigenschaften gehören außergewöhnliche Abrieb- und Reißfestigkeit sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kraftstoffe. Der transparente Schlauch ist weichmacherfrei und hat einen Temperaturbereich von -100 bis 180 °F (-73,3 bis 82,2 °C). FDA-, NSF 51- und NSF 61-konform. Nicht zur Sterilisation empfohlen.
- Schlauch Außen-Ø:35 mm (1.375")
- Schlauch Innen-Ø:25,4 mm (1")
- Wandstärke:4,8 mm
- Max. Druck:8,3 bar (120 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, 1" ID x 1-3/8" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:95637-05
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-61
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Garantie:Out of box
- Working pressure:8,3 bar (120 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Versilon™ C-544-A IB
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together