Masterflex® Submersible Dewatering Pump, 304 SS, 130 GPM, High-Flow, Automatic; 230 VAC
Catalog # MFLX75505-75
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX75505-75
- MFLX75505-55
- Modell:
- 75505-75
- 75505-55
- Duty cycle continuous:
- Yes
- Yes
- Inlet connection:
- No screen
- No screen
- Max. temperature:
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- Motor type:
- Washdown
- Washdown
- Motor hp:
- 1
- 1/2
- Outlet connection:
- 2 NPT(F)
- 2 NPT(F)
- Wetted materials:
- 304 SS pump head impeller, shaft, and housing; carbon-ceramic and silicon-carbide seals; and Viton O-rings
- 304 SS pump head impeller, shaft, and housing; carbon-ceramic and silicon-carbide seals; and Viton O-rings
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Pumpen Sie Flüssigkeiten mit suspendierten Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 2“ bei Durchflussraten von bis zu 175 GPM.
- Edelstahlpumpen sind chemikalien- und korrosionsbeständig
- Manuell betriebene Pumpen ermöglichen eine kontinuierliche Entleerung und automatisch betriebene Pumpen werden für bedarfsgesteuerte Entwässerungsanwendungen eingesetzt
- Das Design mit doppelter Dichtung gewährleistet einen robusten und zuverlässigen Betrieb
- Maximale Flussrate 130 GPM
- Maximale Kopfhöhe 26 ft
- Betrieb mit 230 VAC
Tauchpumpen eignen sich ideal für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung; Bewässerung und Regenwasserabfluss; Sprühen; sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungsanwendungen. Betreiben Sie die Pumpen entweder vollständig oder teilweise eingetaucht.
- Maximale Durchflussrate:492,1 L/min (130 gal./min)
- Leistung:230 VAC; 60 Hz; 6,4 A
- Bezeichnung:304 Tauchpumpen mit hoher Fördermenge, 130 gal./min, Automatisch, 230 VAC
- Länge:51,43 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:75505-75
- Wetted materials:304 SS pump head impeller, shaft, and housing; carbon-ceramic and silicon-carbide seals; and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:No screen
- Motor hp:1
- Outlet connection:2 NPT(F)
- Motor type:Washdown
- Max. temperature:40 °C (104 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Max. head:26 ft.
Frequently Bought Together