Masterflex® Submersible Centrifugal Pump, 100 GPM/22 ft, 304 SS, High-Flow, Manual; 230 VAC
Catalog # MFLX75505-55
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Pumpen Sie Flüssigkeiten mit suspendierten Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 2“ bei Durchflussraten von bis zu 175 GPM.
- Edelstahlpumpen sind chemikalien- und korrosionsbeständig
- Manuell betriebene Pumpen ermöglichen eine kontinuierliche Entleerung und automatisch betriebene Pumpen werden für bedarfsgesteuerte Entwässerungsanwendungen eingesetzt
- Das Design mit doppelter Dichtung gewährleistet einen robusten und zuverlässigen Betrieb
- Maximale Flussrate 100 GPM
- Maximale Kopfhöhe 22 ft
- Betrieb mit 230 VAC
Tauchpumpen eignen sich ideal für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung; Bewässerung und Regenwasserabfluss; Sprühen; sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungsanwendungen. Betreiben Sie die Pumpen entweder vollständig oder teilweise eingetaucht.
- Maximale Durchflussrate:378,5 L/min (100 gal./min)
- Leistung:230 VAC; 60 Hz; 4,4 A
- Bezeichnung:304 Tauchpumpen mit hoher Fördermenge, 100 gal./min, mAnual, 230 VAC
- Länge:48,58 cm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:75505-55
- Wetted materials:304 SS pump head impeller, shaft, and housing; carbon-ceramic and silicon-carbide seals; and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:No screen
- Motor hp:1/2
- Outlet connection:2 NPT(F)
- Motor type:Washdown
- Max. temperature:40 °C (104 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Max. head:22 ft.
Frequently Bought Together