Masterflex® FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 15 GPM, 39"L Inlet Tube, TEFC Motor; 220V
Artikelnr. MFLX75219-55
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Über diesen Artikel
Kann Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 1000 cps pumpen.
- 316 SS-Konstruktion mit PTFE-Elastomeren
- Leicht zu reinigen mit Tri-Clamp®-Anschlüssen
- Flussrate von 15 GPM, Angetrieben durch 220V TEFC-Motor
Hygiene-Fasspumpen für den Transport von Lebensmitteln mit niedriger Viskosität, pharmazeutischen Materialien und Körperpflegelösungen aus Fässern, Behältern und Wasserkochern konzipiert. Benetzte Oberflächen bestehen aus FDA-konformen Materialien, die eine ideale Lösung für Hygieneanwendungen darstellen.
Delivery: Inklusive Antrieb und Pumpenschlauch.
- Maximale Durchflussrate:56 L/min (15 gal./min)
- Leistung:220 VAC; 50/60 Hz
- Max. Viskosität:1000 cP
- Bezeichnung:FDA-Konforme Hygienische Fasspumpe, 15 gal./min, 39"L SS-Rohr; TEFC, 220V
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:75219-55
- Wetted materials:316SS, BUNA N, PTFE
- CE regulatory approval:Yes
- Inlet connection:1 5/8"
- Outlet connection:1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:39"
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:80 °C (175 °F)
- Garantie:3 years
- VE:1
- Max. head:22,2 m (73 ft.)
Frequently Bought Together