Masterflex® FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 32 GPM, 39"L Inlet Tube, TEFC Motor; 220V
MFLX75219-15
CE Compliant
ETL Canada listed
- Modell:
- 75219-15
- 75219-55
- 75219-60
- 75219-05
- 75219-20
- Luftverbrauch:
- 28 ft.³/min
- 28 ft.³/min
- CE regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Inlet connection:
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- Max. air inlet pressure:
- 6,2 bar (90 psig)
- Max. temperature:
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- Max. Viskosität:
- 1000 cP
- 1000 cP
- 1000 cP
- 1000 cP
- 1000 cP
- Motor type:
- TEFC
- TEFC
- Air
- ODP
- Air
- Outlet connection:
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:
- 39"
- 39"
- 39"
- 39"
- 39"
- Wetted materials:
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- Garantie:
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
Kann Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 1000 cps pumpen.
- 316 SS-Konstruktion mit PTFE-Elastomeren
- Leicht zu reinigen mit Tri-Clamp®-Anschlüssen
- Flussrate von 32 GPM, Angetrieben durch 220V TEFC-Motor
Hygiene-Fasspumpen für den Transport von Lebensmitteln mit niedriger Viskosität, pharmazeutischen Materialien und Körperpflegelösungen aus Fässern, Behältern und Wasserkochern konzipiert. Benetzte Oberflächen bestehen aus FDA-konformen Materialien, die eine ideale Lösung für Hygieneanwendungen darstellen.
: Inklusive Antrieb und Pumpenschlauch.
- Maximale Durchflussrate:121 L/min (32 gal./min)
- Leistung:220 VAC; 50/60 Hz
- Max. Viskosität:1000 cP
- Bezeichnung:FDA-Konforme Hygienische Fasspumpe, 32 gal./min, 39"L SS-Rohr; TEFC, 220V
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:75219-15
- Wetted materials:316SS, BUNA N, PTFE
- CE regulatory approval:Yes
- Inlet connection:1 5/8"
- Outlet connection:1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:39"
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:80 °C (175 °F)
- Garantie:3 years
- VE:1
- Max. head:10,6 m (35 ft.)
Frequently Bought Together