ContactUsLinkComponent
Masterflex® Vier-Kanal Präzisions-Micro-Peristaltikpumpe; 90 bis 240 VAC
Masterflex® Vier-Kanal Präzisions-Micro-Peristaltikpumpe; 90 bis 240 VAC
Catalog # MFLX74906-03
CE Compliant
undefined
Masterflex® Vier-Kanal Präzisions-Micro-Peristaltikpumpe; 90 bis 240 VAC
Catalog # MFLX74906-03
CE Compliant
About this item
Bedienen Sie es per Computer oder auf Ihrem iOS- oder Android™-Gerät.
  • Erreichen Sie problemlos Durchflussbereiche bis hinunter zu 0,2 µL/min mit einer Reproduzierbarkeit von 1,26%
  • 12-Rollen-Kopf minimiert die Pulsation
  • Wählen Sie die Pumpe basierend auf der Anzahl der benötigten Kanäle aus—von einem bis acht
  • Große Auswahl an Peristaltikschlauchsätzen (0,13 mm ID bis 3,17 mm ID)
Steuern Sie diese Mikropumpen über Ihren Computer mit einem verfügbaren USB-Anschluss und der Network Control™-Software der Pumpe. Die Software† kann mit einem Apple® iOS- oder Android-Gerät im selben Wi-Fi-Netzwerk ferngesteuert werden. Direkte Steuerung mit der Network Control-Software der Pumpe
  • Maximale Durchflussrate:
    10 ml/min
  • Leistung:
    90 - 240 VAC
  • Min. flow rate:
    0,2 µl/min
  • Bezeichnung:
    Vier-Kanal Präzisions-Micro-Peristaltikpumpe
  • Höhe:
    12,5 cm
  • Länge:
    6,4 cm
  • Environmentally Preferable:
  • CE regulatory approval:
    Ja
  • Self-priming:
    Ja
  • Versandgewicht:
    2,15 kg (4,75 lbs.)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Breite:
    5,8 cm
Frequently Bought Together